Learn More
Bariumtitanoxid, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
92.36 € - 299.49 €
Chemische Identifikatoren
CAS 12047-27-7
Summenformel BaO3Ti
Molekulargewicht (g/mol) 233.19
MDL-Nummer MFCD00003447
InChI-Schlüssel WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Barium titanate
IUPAC-Name Barium(2+) Oxotitanbis(olat)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11319229
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
088267.22
100 g
92.36 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11309229
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
088267.36
500 g
299.49 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Barium titanium oxide is a dielectric ceramic widely used in multi-layer ceramic capacitors (MLCCs), embedded decoupling capacitors (EDC) and ceramic filters. It is a piezoelectric and ferroelectric component used in microphones and transducers. It is also useful for thermistors and self-regulating electric heating systems. It is doped with small amounts of metals like scandium, yttrium, neodymium, samarium to become a semiconductor. It is used in some types of uncooled sensors for thermal cameras and in electric vehicles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
12047-27-7
233.19
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Barium(2+) Oxotitanbis(olat)
BaO3Ti
MFCD00003447
Barium titanate
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Spezifikation
Barium titanium oxide
12047-27-7
Pulver
BaO3Ti
14,1000
Slightly soluble in dilute mineral acids. Soluble in concentrated hydrofluoric acid. Insoluble in water.
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
233.19
99.7%
5.85 g/mL
1620°C
Weiß
(Metallbasis)
MFCD00003447
Barium titanate
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Barium(2+) Oxotitanbis(olat)
233.19
Geruchsneutral
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302-H332
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 234-975-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XR1437333
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen