Learn More
Bel-Art™ PLASTIC CONNECTOR,ASSORTMENT WITH BOX
Reduziert den Zeitaufwand für die Suche nach dem richtigen Schlauchanschluss oder Stopfen
Marke: Bel-Art™ F19625-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses großzügige Sortiment an 72 Kunststoffarmaturen bietet alles, was für routinemäßige Laboraufbauten erforderlich ist.
- Die transparente, mit Scharnieren versehene Aufbewahrungsbox aus Polystyrol erleichtert die Suche nach dem, was benötigt wird
- Enthält häufig verwendete Größen für Verbindungsstücke und Stopfen
- Autoklavierbare Verbindungsstücke aus Polypropylen in FDA-Qualität: 15 gerade Schlauchverbinder, 11 abgestufte Schlauchverbinder, 6 “T”-förmige Schlauchverbinder, 10 Y-Schlauchverbinder
- Verbindungsstücke aus Polyethylen: 3 Paar Verbindungsstücke mit Schnelltrennfunktion
- Stopfen aus Polyethylen: 24; becherförmig
Spezifikation
Autoclavable | |
Sortiment an 72 Kunststoffarmaturen | |
Zubehörsortiment |
Polypropylene | |
Natural |