Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Varipet™ Pipettor
Selbstfüllende Pipettierhilfe für Geschwindigkeit, Anwenderfreundlichkeit und Komfort in einem zuverlässigen Spender mit positiver Verdrängung
336.00 €
Spezifikation
Genauigkeit | ± 0.5 % |
---|---|
Verstellbarer Spitzenabstand | No |
Autoklavierbar | Autoclavable |
Farbe | White |
Einwegprodukt | Reusable |
Beschreibung
- Polypropylengriff für eine längere Verwendung ohne Ermüdung
- Der PTFE-Kolben gewährleistet einen reibungslosen, konsistenten Betrieb bei sich wiederholenden Aufgaben
- Das Dosiervolumen kann durch Drehen des Knopfes am Gerätesockel eingestellt werden
- Die Genauigkeit beträgt ±0.5 %
Teflon™ Spitze
Mit chemischer Beständigkeit, da die Flüssigkeiten nur das Borosilikatglas und Teflon berühren
Luer-Lock
Lieferung mit verchromtem Luer-Lock-Anschluss aus Stahl, komplett mit abnehmbarer Kanüle für den allgemeinen Gebrauch
Spezifikation
± 0.5 % | |
Autoclavable | |
Reusable | |
2-Ring Handle | |
Vari-pet | |
No | |
Pipette | |
0.2 ml |
No | |
White | |
Microplate | |
Polypropylene | |
1 | |
Non-sterile | |
10 ml |