Learn More
Benzolsulfinsäurechlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11459822
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Benzolsulfonylchlorid reagiert mit Grignard-Reagenzien und bildet aus N-unsubstituierten Indolen Oxindole. Wird häufig verwendet, um den Assay von Thiamin in verschiedenen Lebensmittelprodukten zu überprüfen. Ist an der Synthese von Alpha-Disulfonen, Sulfonamiden und Sulfoantestern als Vorstufe beteiligt. Ist ein Derivatisierungsreagenz zur Bestimmung verschiedener Amine in Abwasser und Oberflächenwasser auf der Sub-ppb-Ebene durch Gaschromatographie-Massenspektrometrie. Ist ein gebräuchliches Reagenz, das im Hinsberg-Test zum Nachweis und zur Unterscheidung der Amine als primäre, sekundäre und tertiäre Amine verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in Äther und Alkohol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatibel mit Wasser, starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Methylformamid und Dimethylsulfoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-09-9
Summenformel C6H5ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 176.614
MDL-Nummer MFCD00007426
InChI-Schlüssel CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylsulfonyl chloride, benzene sulfochloride, benzenesulfonic chloride, benzenosulfochloride, benzene sulfonechloride, benzenosulfochlorek, benzenesulfonic acid chloride, benzenesulphonyl chloride, benzolsulfochloride, benzenesulfochloride
PubChem CID 7369
IUPAC-Name Benzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 14°C to 15°C
Dichte 1.377
Siedepunkt 252°C
Flammpunkt 132°C (270°F)
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.5525
Menge 5000 g
UN-Nummer UN2225
Beilstein 606926
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,1072
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in ether and alcohol.
Formelmasse 176.62
Reinheit (%) 98%