Learn More
Benzo[b]furan-2,5-Diboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15459797
Click to view available options
Menge:
250 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]furan-2,5-diboronic acid
CAS 913835-69-5
Schmelzpunkt 293°C to 295°C
Summenformel C8H8B2O5
MDL-Nummer MFCD08436058
Menge 250 mg
Synonym benzofuran-2,5-diboronic acid, benzofuran-2,5-diyldiboronic acid, benzofuran-2,5-yldiboronic acid, boronic acid, 2,5-benzofurandiylbis-9ci, 5-dihydroxyboranyl-1-benzofuran-2-ylboronic acid, acmc-209r9u, benzo b furan-2,5-diboronic acid, 1-benzofuran-2,5-diyldiboronic acid
InChI-Schlüssel LCHGNXMXVDSVAR-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)OC(=C2)B(O)O)(O)O
IUPAC-Name (2-Bor-1-benzofuran-5-yl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 205.767
PubChem CID 44119346
Formelmasse 205.77
Reinheit (%) 98%