Learn More
Benzopinacol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.34 € - 133.67 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 464-72-2 |
---|---|
Summenformel | C26H22O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 366.45 |
MDL-Nummer | MFCD00004448 |
InChI-Schlüssel | MFEWNFVBWPABCX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | benzopinacol, benzopinacole, benzopinacone, benzpinacol, benzpinacone, tetraphenylethylene glycol, tetraphenyl-1,2-ethanediol, benzophenone pinacol, 1,1,2,2-tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,2-ethanediol, 1,1,2,2-tetraphenyl |
PubChem CID | 94766 |
IUPAC-Name | 1,1,2,2-tetraphenylethan-1,2-diol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10559630
|
Thermo Scientific Acros
105590100 |
10 g | Glasflasche |
27.34 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10418630
|
Thermo Scientific Acros
105591000 |
100 g | Kunststoffflasche |
133.67 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
464-72-2 | |
366.45 | |
MFEWNFVBWPABCX-UHFFFAOYSA-N | |
94766 | |
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)O)O |
C26H22O2 | |
MFCD00004448 | |
benzopinacol, benzopinacole, benzopinacone, benzpinacol, benzpinacone, tetraphenylethylene glycol, tetraphenyl-1,2-ethanediol, benzophenone pinacol, 1,1,2,2-tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,2-ethanediol, 1,1,2,2-tetraphenyl | |
1,1,2,2-tetraphenylethan-1,2-diol |
Spezifikation
Benzopinacole | |
464-72-2 | |
100.0 | |
Weiß bis gelb | |
97.5% min. (HPLC) | |
(C6H5)2C(OH)C(OH)(C6H5)2 | |
06, 1058 | |
benzopinacol, benzopinacole, benzopinacone, benzpinacol, benzpinacone, tetraphenylethylene glycol, tetraphenyl-1,2-ethanediol, benzophenone pinacol, 1,1,2,2-tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,2-ethanediol, 1,1,2,2-tetraphenyl | |
MFEWNFVBWPABCX-UHFFFAOYSA-N | |
1,1,2,2-tetraphenylethan-1,2-diol | |
94766 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
184°C to 186°C | |
Echt | |
C26H22O2 | |
MFCD00004448 | |
15, 1103 | |
Solubility in water: insoluble | |
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)O)O | |
366.45 | |
366.45 | |
Pulver oder Kristalle |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 207-356-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse KI2750000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Benzopinacole