Learn More
Benzylacetoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11314589
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
Benzyl acetoacetate is used as a Pharmaceutical and fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzyl-Acetoacetat wird als pharmazeutisches und feinchemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es ist löslich in Alkalilösungen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5396-89-4
Summenformel C11H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.214
MDL-Nummer MFCD00008785
InChI-Schlüssel WOFAGNLBCJWEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl acetoacetate, acetoacetic acid benzyl ester, benzyl acetylacetate, acetoacetic acid, benzyl ester, phenylmethyl 3-oxobutanoate, butanoic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester, benzyl beta-ketobutyrate, ac-benzyl, unii-f9s0xgv18x, f9s0xgv18x
PubChem CID 142266
IUPAC-Name Benzyl 3-Oxobutanoat
SMILES CC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl acetoacetate
Dichte 1.113
Siedepunkt 276°C
Flammpunkt 108°C (226°F)
Brechungsindex 1.512
Menge 100 g
Beilstein 2049615
Löslichkeitsinformationen It is soluble in alkali solutions.
Formelmasse 192.22
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl acetoacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Benzyl acetoacetate