Learn More
Benzylamin auf Polystyrol, 2.0 bis 3.0 mmol/g, Thermo Scientific™
Catalog No. 11368806
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89551-24-6
Summenformel C7H9N
Molekulargewicht (g/mol) 107.156
MDL-Nummer MFCD00130502
InChI-Schlüssel WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine
PubChem CID 7504
ChEBI CHEBI:40538
IUPAC-Name Phenylmethanamin
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzylamine on polystyrene
Menge 25 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2.0 to 3.0mmol/g
Empfindlichkeit Air Sensitive