Learn More
Beta-D-Ribofuranose1,2,3,5-Tetraacetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11485877
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13035-61-5
Summenformel C13H18O9
Molekulargewicht (g/mol) 318.278
MDL-Nummer MFCD00005358
InChI-Schlüssel IHNHAHWGVLXCCI-FDYHWXHSSA-N
Synonym beta-d-ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate, tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, tetraacetylribose, 1,2,3,5-tetraacetyl-.-d-ribofuranose, tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetraacetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, .beta.-d-ribofuranose, tetraacetate, ribofuranose, tetraacetate, .beta.-d
PubChem CID 83064
IUPAC-Name [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-Triacetyloxyoxolan-2-yl]methylacetat
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-D-Ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate
Schmelzpunkt 80°C to 83°C
Menge 25 g
Beilstein 94078
Optische Drehung −13±0.5° (c=2.4 in Chloroform)
Formelmasse 318.28
Reinheit (%) ≥98%