Learn More
Beta-D-Ribofuranose1,2,3,5-Tetraacetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | beta-D-Ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate |
Schmelzpunkt | 80°C to 83°C |
Menge | 100 g |
Beilstein | 94078 |
Optische Drehung | −13±0.5° (c=2.4 in Chloroform) |
Formelmasse | 318.28 |
Reinheit (%) | ≥98% |