Learn More
Buerkle™ Bürkle™ 90°-Schlauchwinkel
Mit Hutmutter, Innengewinde und Reduzierdüse.
Marke:  Buerkle™ 8548-0025
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11931481
  • 6.65 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 90° gewinkelt
  • Hergestellt aus Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
EU-Lebensmittel
Polypropylen
20/Skala
20 mm
Weiß
10 mm
Kugelventil, M36 x 3 mm Schlauch
M36 x 3
Hutmutter, Innengewinde, Reduzierdüse
Winkelhalterung