Learn More
Bicin, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
Spezifikation
Spezifikation
Extinktion | 0.05 max. (5% aqueous soln.) at 250nm |
Chemischer Name oder Material | Bicine |
Extinktionsbedingungen | (5% aq. soln.) (1cm cell) |
Namenshinweis | 99+% |
CAS Min. % | 99.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Weiß |
pH | 4.0 to 5.5 (10% soln. at 20°C) |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 1 kg |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Bicine