Learn More
Bismuthydroxidnitratoxid, Bi2O3 79 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11368448
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Keramikglasur und Emaille-Fließmittel
It is used pharmaceutically in wound dressing, ointment component and as an antiacid. In cosmetics it is used as a cosmetic white pigment. Used in Ceramic glazes and enamel fluxes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1304-85-4
MDL-Nummer MFCD00064844
Synonym Bismuth subnitrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth hydroxide nitrate oxide
Schmelzpunkt 260°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
UN-Nummer UN1477
Merck Index 14,1284
Löslichkeitsinformationen Practically insoluble in water and alcohol; Soluble in dilute HNO3 and HCl
Formelmasse 1461.98
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bi2O3 79% min.
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 6.04 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth hydroxide nitrate oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Bismuth hydroxide nitrate oxide