Learn More
Bismut(III)-chlorid, 98 % (Trockengewicht), kann bis zu 3 % Wasser betragen, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Bismuth(III) chloride is used as a catalyst in organic synthesis and to prepare other bismuth salts. It is used as a starting material for the preparation of bismuthoxychloride upon hydrolysis. It is an oxidizing agent to prepare metallic bismuth by reducing agent. Further, it catalyzes the Michael reaction and the Mukaiyama-aldol reaction. In addition to this, it is a Lewis acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Bismut(III)-chlorid wird als Katalysator in der organischen Synthese und zur Herstellung anderer Bismutsalze verwendet. Es wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Bismutoxychlorid nach Hydrolyse verwendet. Es ist ein Oxidationsmittel zur Herstellung von metallischem Bismut durch Reduktionsmittel. Desweiteren katalysiert es die Michael-Reaktion und die Mukaiyama-Aldol-Reaktion. Darüber hinaus handelt es sich um eine Lewis-Säure.
Löslichkeit
Löslich in Salzsäure, Salpetersäure, Diethylether, Ethylacetat und Aceton. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | ∼430°C (sublimation) |
Chemischer Name oder Material | Bismuth (III) chloride |
Schmelzpunkt | 230°C to 232°C |
Menge | 100 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Trockengewicht) |
UN-Nummer | UN3260 |
Merck Index | 14,1262 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hydrochloric acid,nitric acid,diethyl ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in alcohol. |
Formelmasse | 315.34 |
Reinheit (%) | 98% |