Learn More
Bismuth(III)-oxyfluorid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15259856
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Chemische Identifikatoren
CAS 13520-72-4
Summenformel BiFO
Molekulargewicht (g/mol) 243.98
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) oxyfluoride
Schmelzpunkt 500.0°C
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 96% min. (ex Bi)
Strukturformel FBi=O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 243.98
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) oxyfluoride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.