Learn More
Bismuth(III)-sulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
166.83 € - 683.40 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1345-07-9
Summenformel Bi2S3
Molekulargewicht (g/mol) 514.14
MDL-Nummer MFCD00014204
InChI-Schlüssel YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dibismuth(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11398727
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
035834.18
50 g
166.83 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11388727
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
035834.30
250 g
683.40 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Bismuth(III) sulfide is used as a starting material to produce other bismuth compounds. It is used in glass industry as a colorant, electronic ceramics, scintillator BGO and in superconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1345-07-9
514.14
YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
[S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
Bi2S3
MFCD00014204
dibismuth(3+) trisulfanediide
Spezifikation
Bismuth(III) sulfide
schwarz-braun
(Metallbasis)
MFCD00014204
YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
dibismuth(3+) trisulfanediide
514.15
7.7 g/mL
1345-07-9
Klumpen und Kristalle
Bi2S3
Insoluble in water. Soluble in acids.
[S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
514.14
99.9%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 215-716-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EB3105000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) sulfide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.