Learn More
Bollé Safety Blast™ Brille aus Polycarbonat
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
33 g
67 g
68 g
Beschreibung
- Gut umschließender Rahmen
- Schutz an den Seiten, oben und unten
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Europäische Norm |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Transparente Linse |
Produkttyp | Schutzbrille für Brillenträger |
Einzelheiten zur Belüftung | Gestaffelt |
Gewicht (metrisch) | 67 g |
Lens Material | Polycarbonat |