Learn More
Blasticidin S-Hydrochlorid (von Streptomyces griseochromogenes), Fisher BioReagents
Catalog No. 10648203
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Balsticidin S hydrochloride ist ein Antibiotikum und hemmt die Peptidsysnthese sowohl in Pro- als auch in Eukaryoten. Die Resistenz beruht u.a. auf dem Deaminase-Gen. Durch die Deaminase wird das toxische Blasticidin in ein nicht-toxisches Derivat umgewandelt.
Weisses Puder
BLA-S, Cytovirin
Verhältnisformel: C17H26N8O5·HCl
M: 458,90 g/mol
CAS-Nr: [3513-03-9]
Empfohlene Lagerung: 0°C - 5°C
Hersteller: BP2647-100 Art.-Nr.
Beschreibung: Blasticidin S hydrochloride
Menge: 100mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3513-03-9
Summenformel C17H27ClN8O5
Molekulargewicht (g/mol) 458.90
InChI-Schlüssel YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N
Synonym BLA-S, Cytovirin
PubChem CID 124080960
IUPAC-Name (2R,3S,6S)-3-[[(3R)-3-amino-5-[carbamimidoyl(methyl)amino]pentanoyl]amino]-6-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran-2-carbonsäure; Hydrochlorid
SMILES CN(CCC(CC(=O)NC1C=CC(OC1C(=O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)N)C(=N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Blasticidin S Hydrochloride
Typ Blasticidin S Hydrochloride
Namenshinweis From Streptomyces griseochromogenes
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Schmelzpunkt 248°C
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Wirksamkeit 900μg/mg min.
Farbe Weiß
Menge 100 mg
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Formelmasse 458.69
Reinheit (%) 99.0% min.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Blasticidin S Hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.