Learn More
Blasticidin S-Hydrochlorid (von Streptomyces griseochromogenes), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Beschreibung
Balsticidin S hydrochloride ist ein Antibiotikum und hemmt die Peptidsysnthese sowohl in Pro- als auch in Eukaryoten. Die Resistenz beruht u.a. auf dem Deaminase-Gen. Durch die Deaminase wird das toxische Blasticidin in ein nicht-toxisches Derivat umgewandelt.
Weisses Puder
BLA-S, Cytovirin
Verhältnisformel: C17H26N8O5·HCl
M: 458,90 g/mol
CAS-Nr: [3513-03-9]
Empfohlene Lagerung: 0°C - 5°C
Hersteller: BP2647-50 Art.-Nr.
Beschreibung: Blasticidin S hydrochloride
Menge: 50mg
Weisses Puder
BLA-S, Cytovirin
Verhältnisformel: C17H26N8O5·HCl
M: 458,90 g/mol
CAS-Nr: [3513-03-9]
Empfohlene Lagerung: 0°C - 5°C
Hersteller: BP2647-50 Art.-Nr.
Beschreibung: Blasticidin S hydrochloride
Menge: 50mg
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Blasticidin S Hydrochloride |
Typ | Blasticidin S Hydrochloride |
Namenshinweis | From Streptomyces griseochromogenes |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Schmelzpunkt | 248°C |
Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
Wirksamkeit | 900μg/mg min. |
Farbe | Weiß |
Menge | 50 mg |
Prozentgehaltsbereich | ≥99.0 % |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Blasticidin S Hydrochloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.