Learn More
BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Beschichteter Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Hergestellt aus Borosilikatglas gemäß DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Beschichtete Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, halten bei Brüchen Glasfragmente mit der Schutzschicht fest. Im Vergleich zu unbeschichteten Glaskolben wird die elektrostatische Aufladung nicht erhöht. Die hellblaue Beschichtung erleichtert die optische Unterscheidung.
73.50 € - 129.00 €
Spezifikation
Kalibrierung Kalibriert auf Volumenaufnahme
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Transparent mit hellblauer Beschichtung
Material Borosilikatglas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Flaschenhalstyp Toleranz Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Flaschenhalstyp Toleranz Preis Menge & Verfügbarkeit  
10719375
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
36553
1000 ml 24/29 Enghals ±0.4 ml
98.50 €
1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10505125
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
36552
500 ml 19/26 Enghals ±0.25 ml
129.00 €
2 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10440285
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
36548
50 ml 14/23 Weit ±0,1 ml
74.25 €
2 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
10788805
View Documents Promotion Details
BRAND™
36549
100 ml 14/23 Enghals ±0,1 ml
73.50 €
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
10709375
View Documents Promotion Details
BRAND™
36550
200 ml 14/23 Enghals ±0.15 ml
91.75 €
2 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
10401055
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
BRAND™
36551
250 ml 14/23 Enghals ±0.15 ml
102.00 €
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • Aus Borosilikatglas
  • Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Die PUR-Beschichtung umhüllt die Messkolben wie eine schützende Haut. Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung die Glasfragmente zusammen.
  • Im Vergleich zu unbeschichteten Glaskolben erhöht sich die elektrostatische Aufladung nicht.
  • Die hellblaue Beschichtung erleichtert die optische Unterscheidung.
  • Die maximale Betriebstemperatur bei trockener Hitze beträgt 135 °C (Expositionsdauer < 30 min).
  • Häufiges Autoklavieren bei 121 °C reduziert den Splitterschutz.
  • Reinigung bis max. 95 °C.
Specifications
Specifications
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Polypropylen
Borosilikatglas
DIN EN ISO 1042
Transparent mit hellblauer Beschichtung
A