Learn More
Velp Scientifica™ BOD Sensorsystem 6
Eine innovative, quecksilberfreie und äußerst zuverlässige Lösung für die BSB-Analyse. Velp Scientifica™ BOD Sensor System 6 bietet Messungen auf Skalen von 90, 250, 600 und 999 ppm BSB.
Spezifikation
Displaytyp | LED |
---|---|
Material | Technopolymer |
Probenvolumen (metrisch) | 500 ml |
Breite (metrisch) | 270 mm |
Höhe (metrisch) | 300 mm |
Beschreibung
- Messung auf Skalen von 90 ,250 und 600999 ppm BSB
- Höhere Werte können durch Verdünnung der Probe gemessen werden
- Modelle mit Rührstationen bieten VELP Rührqualität
- Passt direkt auf die Flasche mit dem Probenmaterial
- Automatische Speicherung von 5 BSB-Werten in Intervallen von 24 Stunden
- Ermöglicht die Fortsetzung der Analyse über das Wochenende
- Ergebnisse können jederzeit direkt abgelesen werden, auch noch nach fünf Tagen
- Direkte Anzeige in mg/l (ppm)
- Kompakte Rührstationen
Spezifikation
LED | |
500 ml | |
300 mm | |
2.3 kg |
Technopolymer | |
270 mm | |
185 mm |