Learn More
Bornitrid, niedriger Binder,99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15462377
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Wird als Schmiermittel und als Zusatzstoff für Kosmetika verwendet. Bornitrid hat ein Potenzial für den Einsatz in der Nanotechnologie. Wird auch in Farben, Dentalzementen, Bleistiftminen, xerographischen Verfahren und Laserdruckern verwendet und versiegelt Sauerstoffsensoren.
Used as a lubricant and an additive to cosmetic products. Boron nitride has potential use in nanotechnology. Also used in paints, dental cements, pencil leads, xerographic process and laser printers, sealing oxygen sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-11-5
Summenformel BN
Molekulargewicht (g/mol) 24.82
MDL-Nummer MFCD00011317
InChI-Schlüssel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
IUPAC-Name Boranilidyneamin
SMILES B=N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron nitride
Physikalische Form Hot Pressed Rod
Menge 5 Pc.
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Boron nitride is insoluble in the acids. Soluble in alkaline molten salts and nitrides,
Formelmasse 24.82
Reinheit (%) 99.5%
Verpackung Beutel