Learn More
Boroxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11499213
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Boron oxide is used as a flux, an acid catalyst and a chemical intermediate in production of boron halides, esters, carbide, nitride and metallic borides. Boron oxide has shown a promising effect on glycerol hydrogenolysis to 1,2-propanediol. It is also an essential material for the preparation of cordierite ceramics from talc. It is actively involved in the production of borosilicate glass. It is an additive used in high-temperature lubricants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Boroxid wird als Flussmittel, als Säurekatalysator und als chemisches Zwischenprodukt bei der Herstellung von Borhalogeniden, Estern, Hartmetall, Nitrid und metallischen Boriden verwendet. Boroxid hat eine vielversprechende Wirkung auf die Glycerinhydrogenolyse zu 1,2-Propandiol gezeigt. Es ist auch ein wesentliches Material für die Herstellung von Cordieritkeramiken aus Talkum. Es ist ein aktiver Stoff bei der Herstellung von Borosilikatglas. Es ist ein Additiv, das in Hochtemperaturschmierstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-86-2
Summenformel B2O3
Molekulargewicht (g/mol) 69.62
MDL-Nummer MFCD00011315
InChI-Schlüssel JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
PubChem CID 518682
ChEBI CHEBI:30163
IUPAC-Name Oxo(Oxoboranyloxy)boran
SMILES O=BOB=O
Spezifikation
Siedepunkt 1860°C
Chemischer Name oder Material Boron oxide
Schmelzpunkt ∽450°C
Menge 500 g
Merck Index 14,1337
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in methanol.
Formelmasse 69.62
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.46 +0.01
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Boron oxide