Learn More
Coomassie Brilliantbau G-250, Fisher BioReagents
31.16 € - 52.69 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 6104-58-1 |
---|---|
Summenformel | C47H48N3NaO7S2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 854.025 |
InChI-Schlüssel | RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | Coomassie™ Blue G-250 |
PubChem CID | 6328534 |
IUPAC-Name | Natrium;3-[[4-[(Z)-[4-(4-Ethoxyanilin)Phenyl]-[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]azaniumyliden]-2-Methylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]Methyl]-N-Ethyl-3-Methylanilin]Methyl]Benzolsulfonat |
SMILES | CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11824422
|
Fisher BioReagents
BP100-25 |
25 g | Glasflasche | N/A | N/A | N/A | |||
10618403
|
Fisher BioReagents
BP100-50 |
50 g | Glasflasche | N/A | N/A | N/A | |||
Beschreibung
Brillantblau G-250 ist ein allgemeines Proteinfärbemittel.Chemische Identifikatoren
6104-58-1 | |
854.025 | |
Coomassie™ Blue G-250 | |
Natrium;3-[[4-[(Z)-[4-(4-Ethoxyanilin)Phenyl]-[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]azaniumyliden]-2-Methylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]Methyl]-N-Ethyl-3-Methylanilin]Methyl]Benzolsulfonat |
C47H48N3NaO7S2 | |
RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M | |
6328534 | |
CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+] |
Spezifikation
Brilliant Blue G-250 | |
600g(-1) cm(-1) min. | |
Coomassie™ Blue G-250 | |
RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;3-[[4-[(Z)-[4-(4-Ethoxyanilin)Phenyl]-[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]azaniumyliden]-2-Methylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]Methyl]-N-Ethyl-3-Methylanilin]Methyl]Benzolsulfonat | |
6328534 | |
854.02 | |
42655 | |
Fest |
6104-58-1 | |
C47H48N3NaO7S2 | |
Pass Test | |
CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+] | |
854.025 | |
608 to 612nm | |
5% max. | |
Blau |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : RT