Learn More
Brominkonzentrat, für 1 l Standardlösung, 0,05 M Br2, Honeywell Fluka™
Catalog No. 15665190 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Für 1 l Standardlösung, 0.05 M Br2
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7726-95-6, 7758-01-2, 7758-01-2
Summenformel Br
Molekulargewicht (g/mol) 79.91
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Brom, Dibromin, Bromlösung, Bromwasser, Bromo Italienisch, Bromo Spanisch, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
IUPAC-Name Molekulares Brom
SMILES [Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromkonzentrat
Namenshinweis Für 1 l Standardlösung, 0.05 M Br2
CAS Min. % ≥70.0000%, ≥10.0000%
CAS Max. % ≤90.0000%, ≤30.0000%
Physikalische Form Konzentrat
Menge 6 x 1 ea.
Strukturformel BaCl2
MDL-Nummer MFCD00003445
Verpackung Ampulle
Dichte 1.307 g/ml bei 25 °C (Lit.)