Learn More
Flüssiges Brom, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
124.00 € - 543.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7726-95-6 |
---|---|
Summenformel | Br |
Molekulargewicht (g/mol) | 79.91 |
MDL-Nummer | MFCD00010896 |
InChI-Schlüssel | CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish |
PubChem CID | 24408 |
ChEBI | CHEBI:29224 |
SMILES | [Br-] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15492967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087614.AA |
5 mL | N/A | N/A | N/A | ||||
15412977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087614.AK |
250 mL | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7726-95-6 | |
79.91 | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M | |
24408 | |
[Br-] |
Br | |
MFCD00010896 | |
bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish | |
CHEBI:29224 |
Spezifikation
Bromine liquid | |
Rot bis braun | |
99.998% (metals basis) | |
MFCD00010896 | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M | |
Bromid | |
24408 | |
99.99+% | |
173mm Hg at 20°C |
7726-95-6 | |
Flüssigkeit | |
Br | |
bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish | |
[Br-] | |
79.91 | |
CHEBI:29224 | |
Unpleasant |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P271-P280-P284-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H330
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8, Packaging Group: I
missing translation for 'einecsNumber' : 231-778-1
missing translation for 'rtecsNumber' : EF9100000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen