Learn More
Bromophenol Blue, Indikator, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Catalog No. 15603840 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Indikator, Reag. Ph. Eur.
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-39-9
Summenformel C19H10Br4O5S
Molekulargewicht (g/mol) 669.96
MDL-Nummer MFCD00005875
InChI-Schlüssel UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromophenolblau (BPB), Bromphenolblau-Sultonform, Bromphenol Blue Sultone Form
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
IUPAC-Name 2,6-Dibromo-4-[3-(3,5-Dibromo-4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-Phenol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromphenolblau
Namenshinweis Reag. Ph. Eur., Anzeige
CAS Max. % 100.0000%
Strukturformel C19H10Br4O5S
Beilstein 61698
Formelmasse 669.96
Güte Ph. Eur.
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g