Learn More
Pufferlösung pH-Wert 7.0 (20 °C), Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat, SRM Traceable-Zertifikat von NIST, mit Fungizid, Honeywell Fluka™
Catalog No. 15644030 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
5 l
6 x 100 mL
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat, SRM Traceable-Zertifikat von NIST, mit Fungizid
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pufferlösung
pH 7.0 (20 °C)
Menge 10 l
MDL-Nummer MFCD00066650
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid