Learn More
Merck Millipore BugBuster™ 10x-Proteinextraktionsreagenz
Reagenz für die Vorbereitung der Proteinprobe
Marke:  Merck Millipore 70921-4
Artikelnummer. 10579953
  • 1170.00 € / 50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Konzentrierte Formulierung von proprietären Detergenzien ohne Zugabe von Salzen oder Pufferkomponenten
  • Bietet eine flexible Alternative zu gebrauchsfertigem, serienmäßigem 1x BugBuster, wodurch eine anwenderdefinierte Verdünnung und das Hinzufügen von Pufferkomponenten ermöglicht werden
  • Enthält alle Vorteile der Bioverarbeitung des BugBuster Standardproduktes sowie die Freiheit, pH-Wert, Reagenzienkonzentration und Pufferzusätze zu kontrollieren, die für eine maximale Extraktion und Aktivität Ihres Zielproteins erforderlich sind