Learn More
Masterflex™ PUMP MFLEX C/L 300RPM 12VDC
Die Cole-Parmer™ MasterFlex™ peristaltische C/L Einkanalpumpe ist kompakt (1⁄4 DIN) und perfekt für OEM-Anwendungen mit geringem Durchfluss oder Analysatoranwendungen geeignet.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 2011/65/EU (RoHS Directive), CCC, CE, cUL, EN 61326 1/A2: 2001 (EMC Directive), EN 809 (EU Machinery Directive), UL |
---|---|
Kanäle | 1 |
Regelungsart | Variable-Speed |
Displaytyp | LED |
Schutzart Gehäuse | IP 22 |
Beschreibung
New head design provides more positive tubing retention and improved flow performance
C/L-Pumpen sind kompakt (1⁄4 DIN) und perfekt für OEM-Anwendungen mit geringem Durchfluss oder Analysatoranwendungen geeignet. Diese anwenderfreundlichen, wirtschaftlichen Pumpen verfügen über Umkehr-Pumpfunktionen, Fernsteuerungsfunktionen und schnelle Schlauchwechsel. Ideal für eine konsistente Flüssigkeitszufuhr in Chromatographie-, Spektroskopie- und Dosieranwendungen. Maximale Saughöhe von 5 ft (1.5 m); max. Förderhöhe von20 ft (6.1 m); max. Druck 15 psi (1.0 bar). Selbstansaugende Pumpen halten einem kleinen Gegendruck stand.- Flussrate: 0.002 bis 43 ml/min abhängig von den U/min des Antriebs und der Schlauchgröße
- Pumpenkopf aus Polyphenylensulfid (PPS), Acetal und Copolyester mit vier Edelstahlrollen (SS)
- Mit der Taste „Max“ wird die Pumpe bei 100 % der maximalen Drehzahl betrieben, um die Schläuche vorzupumpen oder schnell zu spülen
- Stapelbares, kompaktes 1/4-DIN-Gehäuse – Montage im Gerätegestell oder auf dem Labortisch. (Zur Montage Halterungen77120-03 bestellen)
- Die Pumpen sind für kontinuierliche Schlauchlängen ausgelegt, um einen sauberen, ununterbrochenen Flussweg ohne Anschlüsse zu gewährleisten
- Separate Drehzahlregelung für eine einzelne Umdrehung und cw/off/ccw-Schalter mit grüner LED-Betriebsanzeige – Beibehaltung der Drehzahleinstellung beim Ein-/Ausschalten der Pumpe oder beim Umkehren
- Dauermagnetgleichstrommotor mit Drehrichtungsumkehrung zum Entleeren der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und zum Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen
- Anschlüsse für Fernbedienung an der Rückseite der Pumpe; Start-/Stopp der Pumpe mit Kontaktschluss
- Mit der Taste “Max” wird die Pumpe bei maximaler Drehzahl betrieben, um die Schläuche vorzupumpen oder schnell zu spülen
- Der Pumpenkopf verfügt über einen durchschnittlichen festen Verschluss für Schläuche. Eine Einstellung des Verschlusses ist nicht erforderlich
Spezifikation
2011/65/EU (RoHS Directive), CCC, CE, cUL, EN 61326 1/A2: 2001 (EMC Directive), EN 809 (EU Machinery Directive), UL | |
Variable-Speed | |
IP 22 | |
Yes | |
C/L™ Single-Channel | |
Separate single-turn | |
32°F | |
+32 °F | |
177.8 mm | |
88.9 mm |
1 | |
LED | |
15 psig | |
Ideal for consistent fluid delivery in chromatography, spectroscopy, and dispensing applications | |
Reversible permanent magnet DC | |
105°F | |
+105 °F | |
17.8 x 9.5 x 8.9 cm | |
88.9 mm |