Learn More
Cadmiumcarbonat, > 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11361579
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-78-0
Summenformel CCdO3
Molekulargewicht (g/mol) 172.42
MDL-Nummer MFCD00010918
InChI-Schlüssel GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
PubChem CID 10564
IUPAC-Name Cadmium(2+)carbonat
SMILES [Cd++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium carbonate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich >99% (Metal basis)
Formelmasse 172.42
Geruch Odorless
Aussehen White powder