Learn More
Cadmiumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 960.0°C |
Chemischer Name oder Material | Cadmium chloride |
Schmelzpunkt | 568.0°C |
Menge | 2.5 kg |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Argentometry) |
Strukturformel | CdCl2 |
Fieser | 04,485 |
Merck Index | 15,1622 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol and ethanol, practically insoluble in ether |
Formelmasse | 183.31 |