Learn More
Cadmiumchlorid, wasserfrei, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
108.54 € - 353.76 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 10108-64-2 |
---|---|
Summenformel | CdCl2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 183.31 |
MDL-Nummer | MFCD00010916 |
InChI-Schlüssel | YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride |
PubChem CID | 24947 |
ChEBI | CHEBI:35456 |
IUPAC-Name | Dichlorcadmium |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cd++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11338068
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036629.22 |
100 g |
108.54 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11348068
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036629.36 |
500 g |
353.76 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Cadmium chloride is a precursor material for the preparation of cadmium sulfide. It is mainly utilized in dyeing, pigments, photocopying and electroplating of cadmium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Herstellung von Cadmiumsulfid, als analytisches Laborreagenz, Fotografie, Herstellung von Spezialspiegeln, Eis-Nukleationsmittel, Schmiermittel, zur Absorption von H2S in der Sulfidanalyse
Chemische Identifikatoren
10108-64-2 | |
183.31 | |
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L | |
24947 | |
Dichlorcadmium |
CdCl2 | |
MFCD00010916 | |
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride | |
CHEBI:35456 | |
[Cl-].[Cl-].[Cd++] |
Spezifikation
960°C | |
568°C | |
10108-64-2 | |
CdCl2 | |
UN2570 | |
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride | |
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L | |
Dichlorcadmium | |
24947 | |
183.32 | |
ACS | |
Hygroskopisch |
Cadmium chloride | |
Anhydrous | |
Pulver | |
MFCD00010916 | |
14,1617 | |
Soluble in water,acetone; Slightly soluble in methanol; Insoluble in ether. | |
[Cl-].[Cl-].[Cd++] | |
183.31 | |
CHEBI:35456 | |
≤99.0% | |
Geruchsneutral | |
4.047 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H330-H340-H350-H360-H372
Toxic if swallowed.
Fatal if inhaled.
May cause genetic defects.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P501c
Gehäuse H301-H330-H335-H340-H350-H360FD-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:CADMIUM VERBINDUNGEN
missing translation for 'einecsNumber' : 233-296-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EV0175000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen