Learn More
Cadmiumchloridhydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
100 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 568°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristalliner Feststoff |
Menge | 100 g |
Summenformel | CdCl2 |
MDL-Nummer | 149627 |
Formelmasse | 228.34g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |
Dampfdruck | 10mmHg 656 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cadmium chloride Hemipentahydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.