Learn More
Cadmiumfluorid, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
47.34 € - 376.88 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-79-6
Summenformel CdF2
Molekulargewicht (g/mol) 150.41
MDL-Nummer MFCD00010919
InChI-Schlüssel LVEULQCPJDDSLD-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Cadmium(2+)-Difluorid
SMILES [F-].[F-].[Cd++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11349347
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040203.06
5 g N/A N/A N/A
11369347
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040203.14
25 g
137.69 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11359347
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040203.22
100 g
376.88 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cadmium fluoride is used in phosphors, glass and nuclear reactor controls. It is also used in high-temperature lubricants and to start crystals for lasers. It is used in oxygen-sensitive applications such as the production of metallic alloys and it is also used in limited medical treatment protocols. In addition, it can be used in synthetic organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7790-79-6
150.41
LVEULQCPJDDSLD-UHFFFAOYSA-L
[F-].[F-].[Cd++]
CdF2
MFCD00010919
Cadmium(2+)-Difluorid
Spezifikation
1758°C
1100°C
Pulver
CdF2
UN2570
LVEULQCPJDDSLD-UHFFFAOYSA-L
Cadmium(2+)-Difluorid
150.4
Puratronic™
6.64g/mL
Cadmium fluoride
7790-79-6
(Metallbasis)
MFCD00010919
14,1619
[F-].[F-].[Cd++]
150.41
99.99%
Odorless
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H330-H340-H350-H360-H372
Toxic if swallowed.
Fatal if inhaled.
May cause genetic defects.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
GHS P Statement
P260-P301+P310-P304+P340-P320-P330-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Specific treatment is urgent (see label).
Rinse mouth.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Gefahr
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:CADMIUM VERBINDUNGEN
missing translation for 'tsca' : TSCA