Learn More
Cadmiumhydroxid, Puratronic™, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11310889
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
It is found in the industrial nickel cadmium storage batteries, in cadmium plating, in the manufacture of cadmium salts, laboratory reagents. It is a useful biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21041-95-2
Summenformel CdH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.43
MDL-Nummer MFCD00015995
InChI-Schlüssel PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Cadmium(2+)-Dihydroxid
SMILES [OH-].[OH-].[Cd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium hydroxide
Schmelzpunkt 300°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2570
Merck Index 14,1620
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute acids. Slightly soluble in water; 0.026g/100 mL.
Formelmasse 146.41
Reinheit (%) 99.98%
Güte Puratronic™
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dichte 4.79 g/mL at 15°C