Learn More
Cadmimiumjodid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11345747
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Cadmium iodide is used in lithography, photography, electroplating and the manufacturing of phosphors, in engraving process, and was used as an antiseptic and astringent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-80-9
Summenformel CdI2
Molekulargewicht (g/mol) 366.223
MDL-Nummer MFCD00010920
InChI-Schlüssel OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
PubChem CID 24635
IUPAC-Name Cadmium(2+);diiodid
SMILES [Cd+2].[I-].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 787°C
Chemischer Name oder Material Cadmium iodide
Schmelzpunkt 387°C to 389°C
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2570
Merck Index 14,1621
Löslichkeitsinformationen It is soluble in ethanol,acetone,ether and ammonia.
Formelmasse 366.21
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Dichte 5.67 g/mL