Learn More
Cadmiumselenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
31.76 € - 538.68 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1306-24-7 |
---|---|
Summenformel | CdSe |
Molekulargewicht (g/mol) | 191.39 |
MDL-Nummer | MFCD00010917 |
InChI-Schlüssel | AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene |
PubChem CID | 14784 |
ChEBI | CHEBI:50834 |
IUPAC-Name | Selenoxocadmium |
SMILES | [Se]=[Cd] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15472267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045456.04 |
2 g | N/A | N/A | N/A | ||||
15482267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045456.09 |
10 g |
122.61 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15492267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045456.18 |
50 g |
538.68 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Cadmium selenide is applied in opto-electronic devices, laser diodes, biomedical imaging, nanosensing, high-efficiency solar cells and thin-film transistors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1306-24-7 | |
191.39 | |
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N | |
14784 | |
Selenoxocadmium |
CdSe | |
MFCD00010917 | |
cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene | |
CHEBI:50834 | |
[Se]=[Cd] |
Spezifikation
Cadmium selenide | |
1306-24-7 | |
Stücke | |
CdSe | |
UN3077 | |
cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene | |
[Se]=[Cd] | |
191.39 | |
CHEBI:50834 | |
99.999% | |
5.81g/mL |
>1350°C | |
Schwarz bis Braun-Rot | |
(Metallbasis) | |
MFCD00010917 | |
14,1626 | |
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N | |
Selenoxocadmium | |
14784 | |
191.36 | |
Odorless |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H331-H373
Giftig bei Verschlucken.
Bei Einatmung toxisch
Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen.
GHS P Statement
P260-P261-P301+P310-P304+P340-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Gefahr
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:UMWELTGEFÄHRDENDE STOFFE, FEST, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : TSCA