Learn More
Cadmiumsulfat-Octahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11361709
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Wird in Standard Weston-Zellen als Elektrolyt in der Galvanisierung, in Phosphoren, bei der Herstellung von Cadmium-Standardelementen und als Katalysator bei Marshtests für AS verwendet
Cadmium sulfate mainly used in electroplating of cadmium, which is used in electronic circuits. It is used as a precursor for cadmium based pigments such as cadmium sulfide and pharmaceutical intermediates. It is used in the standard weston cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-84-3
MDL-Nummer MFCD00151655
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium sulfate octahydrate
Schmelzpunkt >40°C to H2O
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 102.0%
Summenformel 3CdSO4·8H2O
Löslichkeitsinformationen Highly soluble in water. Partially soluble in methanol and ethyl acetate. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 769.50 (208.46 Anhydrous)
Güte ACS
Brechungsindex 1.565
Aussehen White crystalline
Dichte 3.08