Learn More
Cadmiumtellurid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15412277
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Wird zur Herstellung von Dünnschicht-Solarzellen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1306-25-8
Summenformel CdTe
Molekulargewicht (g/mol) 240.01
MDL-Nummer MFCD00015998
InChI-Schlüssel RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis
PubChem CID 91501
IUPAC-Name Telluroxocadmium
SMILES [Cd]=[Te]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium telluride
Schmelzpunkt 1041°C
Physikalische Form Polykristalline Stücke 6 mm und kleiner
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 240
Reinheit (%) 99.999%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 6.2
Dichte 6.2