Learn More
Calciumacetat-Monohydrat, weißes Pulver, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
37.39 € - 123.62 €
Chemische Identifikatoren
CAS 5743-26-0
Summenformel C4H8CaO5
Molekulargewicht (g/mol) 176.181
MDL-Nummer MFCD00150019
InChI-Schlüssel XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
PubChem CID 82163
ChEBI CHEBI:59199
IUPAC-Name Calcium; Diacetat; Hydrat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11316798
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013446.30
250 g
37.39 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11306798
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013446.A1
1 kg
123.62 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Calcium acetate monohydrate is used to precipitate oxalates in solution. It is used to control the phosphate levels in blood, thereby controlling the bone problems. It is also involved in the neutralization of fluoride in water. Further, it is used as a food additive mainly in candy products. In addition to this, it serves as a stabilizer, buffer and sequestrant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
5743-26-0
176.181
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
82163
Calcium; Diacetat; Hydrat
C4H8CaO5
MFCD00150019
calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
CHEBI:59199
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Spezifikation
Calcium acetate monohydrate
5743-26-0
Pulver
C4H8CaO5
3692527
Soluble in water. Slightly soluble in methanol and hydrazine. Insoluble in ethanol,acetone and benzene.
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
176.181
CHEBI:59199
ACS
1.5 g/cm3
(decomposition)
Weiß
99%
MFCD00150019
calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Calcium; Diacetat; Hydrat
82163
176.18 (158.17 Anhydrous)
Hygroskopisch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
H303:Kann bei Verschlucken gesundheitsschädlich sein.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-540-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AF7875000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen