Learn More
Calciumborid, 99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium boride |
Schmelzpunkt | 2235°C |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 500 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Formelmasse | 104.95 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Dichte | 2.30 g/mL |