Learn More
Calciumcarbonat, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
69.75 € - 2150.70 €
Chemische Identifikatoren
CAS 471-34-1
Summenformel CCaO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.09
MDL-Nummer MFCD00010906
InChI-Schlüssel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
IUPAC-Name Calcium;carbonat
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11320919
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010679.06
5 g
69.75 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11300919
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010679.14
25 g
239.19 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11310919
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010679.22
100 g
669.33 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11390909
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010679.36
500 g
2150.70 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Calcium carbonate is used in medicine and agriculture. It is also used in flue gas desulfurization in fossil fuel power stations, production of toothpaste, ceramics/glazing applications, purification of iron from iron ore, and to clean tarnish on silver. It forms the major component of ceramic tile adhesives. It is used in the refining of sugar, as filler in thermosetting resins, as an abrasive, as an extender in paints, and as a formation-bridging filtercake-sealing agent in oil industry. It is used in swimming pools for controlling the pH, to improve the rigidity of polypropylene compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
471-34-1
100.09
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
10112
Calcium;carbonat
CCaO3
MFCD00010906
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CHEBI:3311
[Ca++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Calcium carbonate
471-34-1
Pulver
CCaO3
14,1657
Very low solubility in water.
[Ca++].[O-]C([O-])=O
100.09
CHEBI:3311
99.99%
Geruchsneutral
2.930 g/mL
800°C (decomposition)
Weiß
(Metallbasis)
MFCD00010906
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Calcium;carbonat
10112
100.09
Puratronic™
1.6583
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 207-439-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse FF9335000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen