Learn More
Calciumchlorid, Anhydrid, Pulver, ≥97 %, Honeywell Fluka™
Catalog No. 15667760 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Wasserfreies, Pulver, ≥ 97 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-52-4
Summenformel CaCl2
Molekulargewicht (g/mol) 110.98
MDL-Nummer MFCD00010903
InChI-Schlüssel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumchlorid, Calciumdichlorid, Wasserfreies Calciumchlorid, Calcium-II-chlorid, Calorid, Flüssig, Calciumchlorid-Pellets, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spezifikation
Siedepunkt 1,900 °C
Chemischer Name oder Material Calciumchlorid
Schmelzpunkt 772 °C (Literatur)
Namenshinweis Wasserfrei, Pulver, ≥97 %
CAS Max. % 100.0000%
Physikalische Form Pulver
Menge 5 kg
Strukturformel CaCl2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Calcium; Dichlorid
Formelmasse 110.98
Reinheit (%) >97%
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 0.01mmHg (20 °C)
Dichte 2.150 g/cm3