Learn More
Calciumfluorid, weißes Pulver, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
33.17 € - 62.81 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-75-5 |
---|---|
Summenformel | CaF2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 78.08 |
MDL-Nummer | MFCD00010907 |
InChI-Schlüssel | WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade |
PubChem CID | 84512 |
ChEBI | CHEBI:35437 |
SMILES | [F-].[F-].[Ca++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11387608
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033297.22 |
100 g |
33.17 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11397608
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033297.36 |
500 g |
62.81 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Calcium fluoride is used to manufacture optical components such as windows and lenses, used in thermal imaging systems, spectroscopy, and excimer lasers, electronics, lasers, high-temperature dry-film lubricants, emery wheels, certain cements, phosphors, paint pigment, catalyst in wood preservatives, and optical equipment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7789-75-5 | |
78.08 | |
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L | |
84512 | |
[F-].[F-].[Ca++] |
CaF2 | |
MFCD00010907 | |
calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade | |
CHEBI:35437 |
Spezifikation
ca 2500°C | |
1403°C | |
Weiß | |
97% | |
MFCD00010907 | |
Insoluble in water. Soluble in ammonium salts. Soluble in conc. mineral acids with evolution of HF | |
[F-].[F-].[Ca++] | |
78.08 | |
CHEBI:35437 | |
Reagenz | |
1.434 | |
3.18 g/cm3 at 20°C |
Calcium fluoride | |
7789-75-5 | |
Pulver | |
CaF2 | |
calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade | |
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L | |
Calcium; Difluorid | |
84512 | |
78.08 | |
Geruchsneutral | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
Sollte es mit den Augen in Kontakt kommen, sofort mit viel Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholenGeeignete Handschuhe tragen.
H315-H319-H335-H303:Verursacht Hautreizungen.Verursacht schwere Augenreizungen.Kann die Atemwege reizen.Kann bei Verschlucken gesundheitsschädlich sein.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-188-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EW1760000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen