Learn More
Calcium-Härteindikator, ohne Murexid, 100 Tabletten, Fisher Chemical
Click to view available options
100 Tabletten, Glasjar
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Blau-Purpur |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 100 Tablets |
MDL-Nummer | 12777 |
Verpackung | Glasgefäß |