Learn More
Calciumhypochlorit, technisch, Fisher Chemical
Catalog No. 10673933
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-54-3
Summenformel CaCl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.98
MDL-Nummer 10900
InChI-Schlüssel ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Calcium-Dihypochlorit
SMILES [Ca++].[O-]Cl.[O-]Cl
Spezifikation
Schmelzpunkt 100°C
Farbe Weiß
pH 11.4
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 142.98g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium hypochlorite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.