Learn More
Calcium Lactat Pentahydrat, Reinst, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
86.75 € - 312.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 5743-47-5
Summenformel C6H20CaO11
Molekulargewicht (g/mol) 308.29
MDL-Nummer 150987
InChI-Schlüssel HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYNA-L
IUPAC-Name Calciumbis(2-hydroxypropanoat)-Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[Ca++].CC(O)C([O-])=O.CC(O)C([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10385310
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
C/1820/53
500 g Kunststoffpulverbehälter N/A N/A N/A
12626677
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
C/1820/65
5 kg Kunststoffkeg N/A N/A N/A
Chemische Identifikatoren
5743-47-5
308.29
HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYNA-L
O.O.O.O.O.[Ca++].CC(O)C([O-])=O.CC(O)C([O-])=O
C6H20CaO11
150987
Calciumbis(2-hydroxypropanoat)-Pentahydrat
Spezifikation
240°C
Fest
150987
O.O.O.O.O.[Ca++].CC(O)C([O-])=O.CC(O)C([O-])=O
308.29
5743-47-5
C6H20CaO11
HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYNA-L
Calciumbis(2-hydroxypropanoat)-Pentahydrat
308.29g/mol
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Calcium lactate pentahydrate