Learn More
Calciumoxid, Honeywell Fluka™
Catalog No. 15611100 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
20 kg
6 x 1 kg
Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen der FCC, 96 bis 100.5 % (verbrannte Substanz), Pulver (fein)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1305-78-8
Summenformel CaO
Molekulargewicht (g/mol) 56.08
MDL-Nummer MFCD00010911
InChI-Schlüssel BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Calciumoxid, Gebrannter Kalk, Ungelöschter Kalk, Calciummonoxid, Luftabschluss, Kalk, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMILES [O--].[Ca++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumoxid
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen der FCC
Physikalische Form Pulver (fein)
Menge 5 kg
Strukturformel CaO
UN-Nummer 1910
IUPAC-Name Oxocalcium
Formelmasse 56.08 mol
Reinheit (%) 96 bis 100.5 % (verbrannte Substanz)
Güte puriss.
Dichte 3.3 g/ml bei 25 °C