Learn More
IBA Lifesciences CD28 Isolation Kit für FABian™
IBA GmbH™ CD28 Isolationskit für FABian™ für eine reversible Zellisolierung, das unmarkierte Zielzellen liefert.
Marke: IBA Lifesciences 6-6014-010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Kit wird für die Aufreinigung von CD28 positiven T-Zellen aus Vollblut oder Buffy-Coat in Verbindung mit dem FABian™ System verwendet.
- Es enthält CD28-Fab-Strep (human), die Zellisolationssäule, den Zellisolierungspuffer, das Biotin für die Elution der Zellen sowie Röhrchen und eine Spritze mit Luer-Lock-Adapter.
- Jedes Kit ist ausreichend für eine FABian™ Aufreinigung, um Zellen aus bis zu 9 ml Vollblut oder bis zu 6.25 ml Buffy-Coat zu isolieren.
Spezifikation
Magnetloses Zellisolationskit | |
2 °C bis 8 °C | |
Isolation of label-free cells | |
10 Kits, human |